Merck
首頁光度法和反射法分析方法:土壤中的钾
分析方法:土壤中的钾
仪器和试剂
货号 173016 Spectroquant® 可见光分光光度计 Prove 100 或
货号 173017 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 300 或
货号 173018 Spectroquant® 紫外/可见光分光光度计 Prove 600 或
货号 109748 Spectroquant® 光度计 NOVA 30 或
货号 109751 Spectroquant® 光度计 NOVA 60 或
货号 173632 Spectroquant® 色度计 Move 100货号 114946 矩形比色管 10 mm and/or
货号 114947 矩形比色管 20 mm and/or
货号 114944 矩形比色管 50 mm
货号 114562 Spectroquant® 钾预装管测试盒
货号 100615 Spectroquant® 钾预装管测试盒
货号 105590 氢氧化钠 32% 分析级
货号 102103 用于土壤分析的乳酸钙
货号 109325 用于土壤分析的醋酸钙
货号 116754 分析用水
货号 100063 醋酸 100% 分析级
CAL萃取溶液
分别溶解 15.4 g 土壤分析用乳酸钙和 7.9 g 土壤分析用醋酸钙于 300 mL 分析用温水中。混合两种溶液于 1-l 容量瓶中并添加 17.9 mL 醋酸 100 %。冷却后加入分析用水至刻度线,并混合均匀。
样品制备
去除如石头和植物等颗粒后,风干土壤样品。用 2-mm 筛网筛分样品。将 5 g样品置于约300 ml分离瓶中并添加 100 ml 萃取液。以每分钟175次的速度摇动密封分离瓶90分钟。用折叠式滤纸过滤提取物,弃去前10毫升滤液。用 32% 氢氧化钠溶液调节澄清滤液至pH值 5 - 7。含有超过 35 mg/l K2O 的样品必须用萃取液稀释。
分析方法
用上述测试试剂盒进行测定。
应针对纯提取液进行测量。如果样品提取物呈黄色,则应在不添加试剂的情况下将其作为空白值进行测量,并将结果从样品值中减去。
钾含量 mg/kg K2O  =  分析值 mg/l K x 1.2 x 100
样品质量 g