Merck
首頁支援計算機與應用程式ReadyStream® 資料矩陣產生器
ReadyStream® 資料矩陣產生器
使用 ReadyStream® 系統建立客製化資料矩陣代碼
使用此工具可方便地建立客製化資料矩陣代碼,以擴充 ReadyStream® 系統的功能。自行產生的測試資料矩陣可整合至標準作業測試程序,或列印並附在待測產品上。
使用您自己的參數產生資料矩陣碼的步驟
輸入測試資料
使用上述工具在必填欄位填入您的測試資訊。
填寫 ReadyStream Data Metrix Generator 表格
步驟 1.輸入測試的名稱和說明,並填寫所有其他必填欄位。要建立代碼,必須填寫容量、濃度和流速。
若要定義分藥溫度,請勾選「新增溫度」方塊,並填寫附加表格
步驟 2.若要定義分配溫度,請勾選 「Add Temperature(新增溫度)」方塊,並填寫附加表格。選擇優先模式為溫度或流量。
請注意,某些欄位在文字長度或數值方面有限制。錯誤訊息會以紅色顯示在欄位下方,以解釋問題。在所有錯誤解決之前,無法產生條碼。將滑鼠移至 info 圖示上,即可找到有效的輸入範圍。
計算體積
為了幫助確定體積,特別是非標準的樣本大小,也可以使用體積計算機。
為了幫助確定體積,特別是非標準的樣品尺寸,也可以使用體積計算機。
步驟 3.為了幫助確定體積,特別是非標準的樣品尺寸,也可以使用體積計算機。按一下「計算體積」。
輸入樣品數量(以克為單位)和稀釋因子。
步驟 4.輸入樣品大小(以克為單位)和稀釋因子,然後按一下「計算」。
按一下套用以新增媒體磁碟區。
步驟 5.按一下套用,將計算出的媒體容量加入媒體容量欄位。
Generating and Exporting Data Matrix Code
產生條碼,以便在 ReadyStream® 系統上掃描。
產生 Data Metrix 代碼、列印/匯出
步驟 6.按一下「產生」以建立資料矩陣程式碼。出現代碼。按一下「列印/匯出」。
選擇要顯示的欄位,並選擇 PDF 或 PNG。
步驟 7.選擇要顯示的欄位、選擇 PDF 或 PNG ... 或按一下「列印」。
從預覽中,按一下匯出 PDF 或匯出 PNG。
步驟 8.從預覽中,按一下匯出 PDF、匯出 PNG 或列印,以下載檔案或開啟列印選項。
使用條碼閱讀器在出現提示時掃描 ReadyStream® 系統上相應的資料矩陣。資料矩陣碼中的資訊將顯示在 ReadyStream® 系統的配出裝置上。
步驟 9.使用條碼閱讀器在出現提示時掃描 ReadyStream® 系統上相應的資料矩陣。資料矩陣碼中的資訊將顯示在 ReadyStream® 系統的分液裝置上。