Estimate Boiling Point and Vapor Pressure
使用上面的互動式控制來簡化計算,並提高您蒸餾或蒸發需求的效率。
我們的壓力-溫度 Nomograph 工具是 Clausius-Clapeyron 方程的應用,它假定汽化熱在壓力範圍內是一個常數。
以五種壓力單位(大氣壓、巴、千帕斯卡、磅每平方英寸或毫米水銀)和五種溫度單位(攝氏度、開爾文、華氏度、朗肯或雷姆)中的任一單位輸入壓力和溫度。
References
- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Mathematics for Physical Chemistry.University Science Books; 2008.
- Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L.O. Tetrahedron Letters. 2000.41, 9879-9882.
- Thomson, G. W. Chemical Reviews. 1946.38 (1), 1-29.