三鹽基緩衝鹽水(TBS)是許多類型免疫分析(如ELISA、免疫組織化學和Western blot)的絕佳洗滌緩衝液。要製作 1 L 的 TBS 沖洗緩衝液,請將 100 mL 的 10X TBS 加入 900 mL 的水中。
無論您是為單次實驗還是整個實驗室製作足夠的 1X TBS 工作溶液,本計算器都能幫助您準確製作。輸入您所需的容量,按一下 CALCULATE 按鈕,表格中就會跳出各組份所需的用量。
TBS 食譜計算機
其他西藥濾心和溶液的配方計算機
Stock Solutions ;
Wash &; Blocking Buffers
剝離溶液
。登入以繼續