Merck
透明玻璃钳口微量反应器 volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
透明玻璃钳口微量反应器
透明玻璃钳口微量反应器 volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Products
產品類別
品牌
內徑 (mm)
體積 (ml)
顏色