應用
服務
文件
支援
分析化學
細胞培養與分析
化學與生物化學
臨床與診斷
過濾
綠色替代產品
工業微生物學
實驗室器具/耗材
材料科學
分子生物學與功能基因組學
單株抗體開發和生產
mRNA開發和生產
製藥和生物製藥生產
蛋白質生物學
純水
分析化學
細胞培養與分析
化學與合成
臨床與診斷
環境和大麻檢測
食品飲料檢測和生產
基因體學
材料科學和工程
微生物檢測
單株抗體開發和生產
mRNA開發和生產
製藥和生物製藥生產
蛋白質生物學
研究和疾病領域
代工生產
代工測試
客製化產品
生命科學數位解決方案
IVD開發和生產
產品服務
支援
安全資料表(SDS)
分析證明書 (COA)
來源證明書 (COO)
品質證明書 (COQ)
客戶支援
聯絡我們
常見問題
品質與法規
計算機和應用程式
線上研討會
返回
Exact-Temp Coated bottle thermometer
Products
顏色
長度 (mm)
篩選產品
Showing 1-4 of 4
比較
產品編號
描述
訂價
Z742061
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for oven, temperature +20 to +130 °C, precision: ±1 °C
展開
查看價格
Z742051
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for Freezer, temperature -25 to -5 °C, precision: ±0.1 °C
展開
查看價格
Z742050
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, precision: ±1 °C
展開
查看價格
Z742060
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for incubator, temperature +25 to +45 °C, precision: ±0.1 °C