Merck
芽子碱甲酯标准液 溶液 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
芽子碱甲酯标准液 溶液
芽子碱甲酯标准液 溶液 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
同義詞:
芽子碱甲酯 溶液
經驗公式(希爾表示法):
C10H17NO3
CAS號碼:
分子量::
199.25
EC號碼:
Products
品牌
分子量
製造商
外觀
形式
應用
Package Size
參考材料類型
技術