應用
服務
文件
支援
分析化學
細胞培養與分析
化學與生物化學
臨床與診斷
過濾
綠色替代產品
工業微生物學
實驗室器具/耗材
材料科學
分子生物學與功能基因組學
單株抗體開發和生產
mRNA開發和生產
製藥和生物製藥生產
蛋白質生物學
純水
分析化學
細胞培養與分析
化學與合成
臨床與診斷
環境和大麻檢測
食品飲料檢測和生產
基因體學
材料科學和工程
微生物檢測
單株抗體開發和生產
mRNA開發和生產
製藥和生物製藥生產
蛋白質生物學
研究和疾病領域
代工生產
代工測試
客製化產品
生命科學數位解決方案
IVD開發和生產
產品服務
支援
安全資料表(SDS)
分析證明書 (COA)
來源證明書 (COO)
品質證明書 (COQ)
客戶支援
聯絡我們
常見問題
品質與法規
計算機和應用程式
線上研討會
返回
DL-2-氨基-5-膦酰戊酸
同義詞:
5-膦酰基-DL-正缬氨酸, DL-2-氨基-5-膦酰基缬草酸, AP-5, APV
經驗公式(希爾表示法):
C
5
H
12
NO
5
P
CAS號碼:
76326-31-3
分子量::
197.13
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
顏色
分子量
基因別名
外觀
篩選產品
Showing 1-1 of 1
比較
產品編號
描述
訂價
A5282
DL-2-氨基-5-膦酰戊酸,
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist