Merck
規格表
產品名稱
(四氢-2-氧-3-呋喃基)氨基甲酸叔丁酯 98%
產品編號
467049
產品品牌
aldrich
CAS號碼
132957-40-5
分子量:
201.22
測試
規格
Appearance (Form)Powder or Crystals
Infrared spectrumConforms to Structure
Carbon52.4 - 55.1 %
Nitrogen6.7 - 7.2 %
Purity (GC)≥97.5 %