規格表
產品名稱
甲基丙烯酸 99%
產品編號
395374
產品品牌
aldrich
CAS號碼
79-41-4
分子量:
86.09
測試 | 規格 |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 98.5% - 101.5% (WITH NAOH) |
COLOR TEST | 20 APHA (MAXIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 15, 2005 BTR |