規格表
產品名稱
2-溴己酰溴 95%
產品編號
306924
產品品牌
aldrich
CAS號碼
54971-26-5
分子量:
257.95
測試 | 規格 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |