Merck
規格表
產品名稱
二乙酰乙酸乙酯 97%
產品編號
249629
產品品牌
aldrich
CAS號碼
603-69-0
分子量:
172.18
測試
規格
APPEARANCECOLORLESS TO LIGHT YELLOW LIQUID
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
GAS LIQUID95% (MINIMUM)
 REVISED SEPTEMBER 5, 2007 BTR