首頁Spectroquant® Prove 連線至 LIMS
Spectroquant® Prove 連線至 LIMS
將 Prove 分光光度計整合至您的實驗室系統
使用 Spectroquant® Prove Connect to LIMS 軟體,自動化並簡化品質控制資料或實驗資料傳輸至您的電子實驗室系統。
- 只需透過 LAN 連線,即可輕鬆將 Prove 分光光度計產生的資料連結至 LIMS(實驗室資訊管理系統)或 ELN(電子實驗室筆記本)。
訂購您的 Spectroquant®Prove Connect to LIMS unlimited license or get a free trial license
我們的 Spectroquant® Prove 分光光度計系列提供飲用水、廢水和製程用水的簡易分析 - 有超過 200 個預先設定的 Spectroquant® 測試套件,可滿足您特定的應用需求。
Supelco® 產品組合中的數位解決方案可簡化您的日常分析工作流程,並維持資料的真實性,同時節省您處理重要任務的時間。
請求試用授權
請登入您的帳戶以取得許可證金鑰。
登入
開始使用
下載與安裝說明:
- 取得授權金鑰**。
- 免費下載 Spectroquant® Prove Connect to LIMS 軟體 & 手冊。
軟體:Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
Manual: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
- 按以下描述安裝軟體:
- 透過解壓縮檔案並開啟 *.exe.
- 首次啟動軟體時,請在要求時輸入您的授權金鑰。
- 請按照手冊中的指示,使用您當地的 IT 基礎架構完成安裝。
***請備妥 Spectroquant® Prove 分光光度計的序號。
相容性
本軟體支援 CSV 和 XML 資料格式,並與下列光度計相容:
Spectroquant®Prove 100 Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
電腦需求*:
- Microsoft Windows 7 SP1、Windows 8 或 Windows 10
- 1 GB 可用磁碟空間
- 4 GB RAM
- 網路連線 (LAN)
*其他配置可能可行,但不受 Merck
的支援。登入以繼續