重要文件
TA9H93CFC4AD
Targetmol Chemicals Inc.
Sequoyitol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.18
Iupac Name
(1R,2S,4R,5S)-6-methoxy-1,2,3,4,5-cyclohexanepentol
Inchi Code
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3+,4-,5-,6+,7+
InChI 密鑰
DSCFFEYYQKSRSV-GWJPIIGYSA-N
儲存溫度
-80/-20
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Sequoyitol
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Sequoyitol