重要文件
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
164.16
MDL號碼:
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
InChI 密鑰
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)