重要文件
SY3H98B97851
Synthonix Corporation
1,14-Diaminotetradecane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
228.42
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1,14-tetradecanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h1-16H2
InChI 密鑰
MSVPBWBOFXVAJF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76049.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)