重要文件
SY3H98B9748B
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
248.03
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrF2NO/c9-7-3-6(13-8(10)11)2-1-5(7)4-12/h1-3,8H
InChI 密鑰
DEKFUJSIORNWKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75333.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75333.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)