重要文件
SY3H95E5E158
Synthonix Corporation
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
329.14
MDL號碼:
Iupac Name
3-iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C11H12IN3O/c12-11-10-8(4-3-6-13-10)15(14-11)9-5-1-2-7-16-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7H2
InChI 密鑰
QHHOJYBMAQHTTB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67280.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67280.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)