重要文件
SY3H95E5E0E0
Synthonix Corporation
6-Fluorochroman-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.18
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5,8H,3-4,11H2
InChI 密鑰
WVQYSVLMDHXHOV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60529.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60529.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)