重要文件
SY3H95E5DE44
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(2-cyano-2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.33
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-cyano-2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-6-4-10(5-7-15)8-11(16)9-14/h10-11,16H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
FVBVBNNQZAWHNR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65975.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65975.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)