重要文件
SY3H94E1CB1C
Synthonix Corporation
3,5-Difluorophenylzinc bromide, 0.50 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.38
MDL號碼:
Iupac Name
bromo(3,5-difluorophenyl)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YZASGIRQZDSRKZ-UHFFFAOYSA-M
儲存溫度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73186.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)