重要文件
SY3H7CF29147
Synthonix Corporation
5,6-Dichloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.03
MDL號碼:
Iupac Name
5,6-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-4-3-6-5(1-2-10-6)11-7(4)9/h1-3,10H
InChI 密鑰
CXIHYPCWVXNKAP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63997.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63997.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)