重要文件
SY3H6E4156C5
Synthonix Corporation
3-(Methyl carboxy)-4-(pyridin-3-yl)but-3-enoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.21
MDL號碼:
Iupac Name
(3Z)-3-(methoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-16-11(15)9(6-10(13)14)5-8-3-2-4-12-7-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)/b9-5-
InChI 密鑰
FZOMEEPZIQGXTL-UITAMQMPSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65597.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65597.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)