重要文件
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI 密鑰
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)