重要文件
SY3H6E413227
Synthonix Corporation
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.15
MDL號碼:
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-2-1-5-3-4-11-8(5)7(6)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI 密鑰
YJYWCXSCEPWZIV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25993.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25993.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)