重要文件
SY3H5815F714
Synthonix Corporation
6-Chloroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.61
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H
InChI 密鑰
NCJNOOHAQSFEJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/9357.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9357.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)