重要文件
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
199.05
MDL號碼:
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI 密鑰
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)