重要文件
SY3H3D67AFF4
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-phenylisonicotinamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.67
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-phenylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C12H9ClN2O/c13-11-8-9(6-7-14-11)12(16)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
InChI 密鑰
LTAXNWGTCKPZGT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/56487.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56487.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)