重要文件
SY3H3D6779F2
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.04
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
DSYSVUWIAUMZDQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow or Green to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/45775.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45775.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)