重要文件
SY3H3D67588A
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.58
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-4-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/44771.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44771.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)