重要文件
SY3H3D675880
Synthonix Corporation
2-Amino-6-bromobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.03
MDL號碼:
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44737.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44737.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)