重要文件
SY3H3D67573E
Synthonix Corporation
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.56
MDL號碼:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,7H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
VXZVNWIPIHJGQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40932.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40932.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)