重要文件
SY3H3249F68C
Synthonix Corporation
3-Ethylbenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
131.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WEDBHNMGFLTQNC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38775.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38775.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)