重要文件
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.02
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
InChI 密鑰
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)