重要文件
SY3H30324DAB
Synthonix Corporation
8-Iodooct-7-yn-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
252.1
MDL號碼:
Iupac Name
8-iodooct-7-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C8H13IO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-4,6,8H2
InChI 密鑰
ACXKKINDUGWRIG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1888.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1888.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)