重要文件
SY3H11AB2000
Synthonix Corporation
4-Iodotetrahydrothiopyran
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
228.1
MDL號碼:
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-thiopyran
Inchi Code
1S/C5H9IS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/31818.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)