重要文件
SY3432449949
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloroquinazoline-8-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.63
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-2-3-6-8(7)12-5-13-9(6)11/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
CAZALFALOKHBET-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15233.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15233.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)