重要文件
SY3432449283
Synthonix Corporation
cis-3-(Boc-aminomethyl)cyclobutylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.28
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (3-aminocyclobutyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-7-4-8(11)5-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+
InChI 密鑰
OVVBOBKSGLYQRG-OCAPTIKFSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14405.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14405.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)