重要文件
SY3432447579
Synthonix Corporation
Methyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
152.15
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-8-3-6(4-9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
XGWMLJAOJOALRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12380.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12380.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)