重要文件
SY3390161608
Synthonix Corporation
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
115.18
MDL號碼:
Iupac Name
2-(1-methyl-3-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-6(5-7)2-3-8/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
XUCLCYHNWRAQJA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7516.html
象形圖
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7516.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)