重要文件
SY3371478965
Synthonix Corporation
4-(Phenylthio)-2(5H)-furanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10-6-9(7-12-10)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
InChI 密鑰
CQRLKSIDKBTDRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5649.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5649.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)