重要文件
SY3371478312
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-6-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.63
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)6-2-3-8-7(4-6)5-12-10(11)13-8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NURBZIINUBTMRI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0499.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0499.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)