跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

SY3371478220

Synthonix Corporation

2-Iodo-5-methoxyaniline

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
249.05
MDL號碼:

Iupac Name

2-iodo-5-methoxyaniline

Inchi Code

1S/C7H8INO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3

InChI 密鑰

CYDBBGSUZRDOPE-UHFFFAOYSA-N

儲存溫度

Freezer

Purity

95%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

Liquid

Product Link

https://synthonix.com/5695.html

象形圖

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://synthonix.com/5695.html


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務