重要文件
SY3371477921
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-iodopyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.99
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-fluoro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3FIN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2382.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2382.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)