重要文件
SY3371476305
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-hydroxymethylisoxazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.99
MDL號碼:
Iupac Name
(3-bromo-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNO2/c5-4-1-3(2-7)8-6-4/h1,7H,2H2
InChI 密鑰
IPMKBMJCEWOFOB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2177.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/2177.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)