重要文件
SY3371476232
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.04
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(8(12)13)11-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
IQVZPISNPRYBGH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1669.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1669.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)