重要文件
SY3371476113
Synthonix Corporation
6-Bromonaphthalen-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.08
MDL號碼:
Iupac Name
6-bromo-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2
InChI 密鑰
UBLKHAWYJFEPDX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0908.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0908.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)