重要文件
SY3371475945
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
201.27
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-8(7-11)4-5-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
PIEFOIGZJZFQQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/0298.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0298.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)