SML3218
Odevixibat
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2S)-2-[(2R)-2-(2-{[3,3-Dibutyl-7-(methylsulfanyl)-1,1-dioxo-5-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1λ6,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy}acetamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]butanoic acid, (2S)-2-[[(2R)-2-[[2-[[3,3-Dibutyl-2,3,4,5-tetrahydro-7-(methylthio)-1,1-dioxido-5-phenyl-1,2,5-benzothiadiazepin-8-yl]oxy]acetyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]butanoic acid, A 4250, A-4250, A4250, AZD 8294, AZD-8294, AZD8294
About This Item
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=S1(C2=CC(OCC(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)O)C(N[C@@H](CC)C(O)=O)=O)=O)=C(SC)C=C2N(C4=CC=CC=C4)CC(CCCC)(N1)CCCC)=O
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3