文件
S1799
Sigma-Aldrich
SP 琼脂糖凝胶
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
同義詞:
磺丙基-琼脂糖凝胶
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
47101511
NACRES:
NA.56
品質等級
形狀
aqueous ethanol suspension
基質活性組
, —CH2-SO3-
粒徑
45-165 μm (wet)
孔徑
~4,000,000 Da exclusion limit
容量
180-250 μeq/mL, gel
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
SP 琼脂糖凝胶 用于蛋白质色谱、离子交换色谱和阳离子交换介质。SP琼脂糖凝胶 已被用于姜科植物根茎中抑制蛋白和多肽的研究以及大豆碱性 7S 球蛋白亚基异质性和分子进化的研究。此外,SP 琼脂糖凝胶 还有助于推动壳寡糖制备的工业应用。
外觀
悬浮于0.2 M乙酸钠和20%乙醇中
法律資訊
Sepharose is a trademark of Cytiva
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 - 109.4 °F
閃點(°C)
38 - 43 °C